1.37076
Sodium chloride solution
3 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
sodium chloride, sodium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
atividade externa
Aflatoxin
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.37076.9010 / 10L
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1