Documentos Principais
1.30102
Millipore
Canetas HY-LiTE® para teste de ATP total em líquido
Test pens for detection of Total ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinônimo(s):
Canetas para ATP em líquido, swabs para ATP em líquido, testes de ATP em líquido, amostradores para ATP em líquido
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
linha de produto
HY-LiTE®
embalagem
pkg of 50 tests
fabricante/nome comercial
HY-LiTE®
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with HY-LITE® luminometer
método de detecção
bioluminescent
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
As canetas HY-LiTE® para teste de ATP total em líquidos são canetas pré-preparadas para medir a ATP (adenosina trifosfato) total em amostras líquidas usando o luminômetro HY-LiTE® 2/2A. A ATP é detectada pela reação com um reagente luciferina/luciferase em solução tamponada.
Aplicação
As canetas HY-LiTE® para teste de ATP total em líquidos são usadas para testar a limpeza/higiene de líquidos (água de enxágue para CIP) nos setores de alimentos e bebidas, ou para testar biomassa em aplicação de tratamento de água.
Adequação
Para detecção de ATP total em amostras líquidas.
Ligação
SKU 1.30102.0022 substituída por 1.30102.0021
Nota de análise
embalagem: em conformidade
Aspecto: passa no teste
Teste de desempenho: em conformidade
Informações legais
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2