Documentos Principais
125151
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel DEAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~100 mg, BSA binding capacity
aplicação(ões)
gene therapy
mAb
vaccine development
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
5 x 30 mm
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOSIL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany