Documentos Principais
123041
Sigma-Aldrich
AICA-Riboside, 5′-Phosphate
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Sinônimo(s):
AICA-Riboside, 5′-Phosphate, AICA-Ribotide, AICAr Monophosphate, ZMP, AMPK Signaling Activator IV
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15N4O8P
Número CAS:
Peso molecular:
338.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to light pink
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
chave InChI
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside (Cat. No. 123040) that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Activator of AMPK (AMP-activated protein kinase)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Only water soluble following extensive heating.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Fryer, L.G.D., et al. 2002. Biochem. J.363, 167.
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3