Documentos Principais
12-110
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine control (EGF-stim A431 cell lysate)
About This Item
Código UNSPSC:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.42
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição de linhagem celular
A431
Qualidade
routinely evaluated as a positive control for Western Blot and Immunoprecipitation
forma física
RIPA buffer
Armazenamento e estabilidade
6 months at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3