Documentos Principais
1.18750
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nome do produto
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
faixa de medição
0-40.0 mg/L (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with photometers from other manufacturers
método de detecção
photometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
We offer Spectroquant® test kits for photometers of other manufactures. This COD cell test kit comes with pre-filled 15.4 mm round cells. They work seamlessly with other photometer brands holding this size of cuvettes. The tests work with the original programming data installed by the manufacturers according to the instrument’s operation manual.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3