1.18461
Nickel Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Nickel Visual Test Kit Refills
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nickel
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
for 114783, 114420 MColortest®
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C