Documentos Principais
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
composição
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Informações legais
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2