Documentos Principais
1.14759
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.1-5 mg/L (Fe), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de ferro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de ferro, colorimetric, 0.1-5 mg/L (Fe), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
iron
Nível de qualidade
faixa de medição
0.1-5 mg/L (Fe)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com comparador de disco de cores 0,1-0,2-0,3-0,5-0,8-1,2-2-3-5 mg/l de Fe MQuant®
O teste de ferro MQuant® (anteriormente MColortest®) mede o ferro bivalente e trivalente em sua forma dissolvida, bem como hidróxido de ferro (III) coloidal fresco em
  • Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Águas de aquicultura
  • Água de caldeira e de alimentação de caldeira, e água de arrefecimento
  • Água industrial
  • Águas residuais e de percolação
O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional. O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Método
Todos os íons de ferro são reduzidos em íons de ferro (II). Em um meio tamponando com tioglicolato, esses íons reagem com triazinas para formar um complexo vermelho-violeta. A concentração de ferro pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores.
Usando o pacote de recarga 1.18458 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico.
Nota de análise
Teste de aplicação: em conformidade
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2