114666
Actinomycin D, Streptomyces sp.
Anti-neoplastic antibiotic. Inhibits DNA-primed RNA polymerase by complexing with DNA via deoxyguanosine residues.
Sinônimo(s):
Actinomycin D, Streptomyces sp., Dactinomycin, RNA Polymerase I Inhibitor I, Pol I Inhibitor I
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)
chave InChI
RJURFGZVJUQBHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
serine proteases
cell growth and colony formation in synchronized HeLa cells
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3