1.14651
Copper Test Kit, colorimetric
0.15-1.6 mg/L (Cu), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Copper Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.15-1.6 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
copper
Nível de qualidade
faixa de medição
0.15-1.6 mg/L (Cu)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with colour card 0.15 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.2 - 1.6 mg/l Cu MQuant®
This MQuant® Copper test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Nota de análise
Application test: conforms
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2