Documentos Principais
1.12513
Supelco
Trifluoroacetic anhydride
for gas chromatography
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, TFAA
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
206-982-9
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
405 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
40 °C/1013 hPa
pf
-65 °C
densidade
1.51 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
chave InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2