112252
Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F
The Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F controls the biological activity of Acidic Mammalian Chitinase.
Sinônimo(s):
Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F, AMCase Inhibitor, 3,7-dimethyl-1-(3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-1-yl)propyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C=N1)C2=C1N(C)C(N(C2=O)CCCN3C(N(C)C(N=CN4)=C4C3=O)=O)=O
chave InChI
PUHJHZQYIBJCSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3