Documentos Principais
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Sinônimo(s):
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
About This Item
Fórmula linear:
Ga(NO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
255.74 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
236-815-5
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
65 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
chave InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3