1.11699
Caldo diferencial para clostrídios reforçado (DRCM)
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for Clostridium spp.
Sinônimo(s):
Caldo diferencial para clostrídios, DRCM
About This Item
Produtos recomendados
Agency
DIN Norm 38411
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
brown
pH
7.0-7.2 (25 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
27.5 g/L
densidade volumétrica
650 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Clostridium spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
- Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
- Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
- Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
- Alta reprodutibilidade de lote para lote
- Prazo de validade prolongado de até cinco anos
- Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
- A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (cor): avermelhado-marrom
valor de pH (25 °C): 6,9-7,3
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): satisfatório a bom
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ruim a satisfatório
Crescimento (Clostridium bifermentans ATCC 19299): bom a muito bom
Crescimento (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): bom a muito bom
Crescimento (Clostridium perfringens ATCC 10543): bom a muito bom
Crescimento (Clostridium sporogenes ATCC 11437): bom a muito bom
Crescimento (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): bom a muito bom
Escurecimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Escurecimento (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): -
Escurecimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Escurecimento (Clostridium bifermentans ATCC 19299): +
Escurecimento (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)): +
Escurecimento (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Escurecimento (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Escurecimento (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Incubação: 7 dias; 30 °C; em camadas com parafina.
Nota de rodapé
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3