Documentos Principais
1.09894
Supelco
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Alkaline, determination
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
Nome do produto
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.141 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2