Key Documents
1.09736
Supelco
Methyl myristate
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-680-1
pressão de vapor
0.065 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
295 °C/1001 hPa
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
densidade
0.867 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.0 °C - closed cup