1.09202
Cefixime Tellurite Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, for the preparation of CT-SMAC Agar
Sinônimo(s):
E. coli Selective Supplement, Escherichia coli Selective Supplement, CT supplement
About This Item
Produtos recomendados
descrição
GranuCult™ prime Sorbitol MacConkey (SMAC) Agar (1.00213)
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Cefixime, 0.0025 mg per vial
Potassium tellurite, 1.25 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
Descrição geral
Aplicação
Ligação
Nota de análise
- clearness:
clear
- colour: colourless
pH-value (25 °C): 5.3 - 5.7
Typical composition (per vial): Cefixim 0.025 mg; Potassium Tellurite 1.25 mg.
Growth promotion test in accordance with ISO 11133.
Supplement tested with base Art. 1.09207.
Inoculum on reference medium
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
10 - 100
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: 10 - 100
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: 10 - 100
Inoculum
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
>10⁴
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): >10⁴
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): >10⁴
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): >10⁴
Recovery on test medium
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
≥ 50%
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: ≥ 50%
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: ≥ 50%
Growth
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
partly inhibition
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): partly inhibition
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): total inhibition
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): total inhibition
Colony colour
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
colourless
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: colourless
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: colourless
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090): pink
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): pink
Incubation: 24 hrs.; 37 °C; aerobic.
Reference: Tryptic-soy-agar. Inhibited strains tested with three-loop-streak.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3