Key Documents
1.08774
Supelco
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Sinônimo(s):
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
Número do índice EC:
231-175-3
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
1.33 hPa ( 487 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
forma
powder
temperatura de autoignição
460 °C
Impurezas
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
pb
908 °C/1013 hPa
pf
420 °C
densidade
7.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1800‑2700 kg/m3
traços de cátion
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500&#160;g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
Zinc
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
Zinc granular, 20-30&#160;mesh, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc granular, 30-100&#160;mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc metal NIST&#174; SRM 683
NIST683
Zinc metal