Documentos Principais
GF20413718
Zinc
powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100 g, purity 98.8%
Sinônimo(s):
ZN006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
98.8%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 204-137-18
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho médio de partícula
7.5 μm
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc
Zinc purum, powder
Sigma-Aldrich
96454
Zinc
Zinc nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
Zinc
Zinc granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Copper powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
Copper