Documentos Principais
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N3NaO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
236-339-8
NACRES:
NB.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
38 g/L
densidade volumétrica
630 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
chave InChI
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Nota de análise
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Appearance of solution: passes test
Water (according to Karl Fischer): 7 - 8
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3