Documentos Principais
1.07051
Supelco
Glicerol
for analysis EMPARTA® ACS, ACS reagent
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
grau:
ACS reagent
anhydrous
p.e.:
182 °C/20 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
grau
ACS reagent
anhydrous
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
temperatura de autoignição
698 °F
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.07051.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup