Documentos Principais
1.05746
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
Silica Gel 60 RP-2 TLC Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
espessura da camada:
250 μm
placa C × L:
20 cm × 20 cm
Características:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
tamanho de poro:
60 Å medium pore diameter
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
9.5-11.5 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Glass plates 20 x 20 cm
Ligação
Replaces: 5746-7; 5746
Nota de análise
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5µm - 11.5 µm Layer thickness: 190 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
Cholesterin test
hRf-values (cholesterin, cholesterin test): 80 - 90
Typical value determined on activated plate (120°C, 15 min.)
Eluent: aceton/ water (95/5 v/v)