1.04186
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
189 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3