Documentos Principais
1.04007
Millipore
D(-)-Fructose
for biochemistry
Sinônimo(s):
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-333-3
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
100-104 °C (decomposition)
solubilidade
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
densidade
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
densidade volumétrica
700‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): -93.5 - -91.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Glucose (HPLC): ≤ 0.5 %
Water: ≤ 0.5 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9