1.02914
Nitromethane-D3
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinônimo(s):
Nitromethane-D3, Trideuteronitromethane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
36 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
415 °C
potência
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7.1-63 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
pf
-26 °C
temperatura de transição
flash point 44 °C
solubilidade
117 g/L
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test