1.02769
Copper(II) oxide
Technipur®
Sinônimo(s):
Copper monoxide, Copper oxide, Cupric oxide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pf
1326 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A dielectric material applicable in the microelectronic industry.
- A hydrogen sulfide gas sensing material in biogas plants and natural gas facilities.
- An induced-multiferroic material having a high TC temperature applicable in the manufacturing of superconductors.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3