Documentos Principais
1.02767
Supelco
Copper oxide
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O) ACS
Sinônimo(s):
Copper oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO
Número CAS:
Peso molecular:
79.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-269-1
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
Formulário
solid
peso
=79.54 g/mol
pf
1300 °C
densidade
6.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2200 kg/m3
traços de cátion
C: ≤0.002%
N: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Systematic Genotoxicity Assessment of Metal Oxide Nanoparticles: Investigates the DNA damaging and clastogenic potential of various metal oxide nanoparticles including copper oxide, highlighting concerns and applications in toxicology (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Gold-copper Oxide Core-shell Nanoparticles: Investigates the effect of pH on shell stability and provides mechanistic insights into shell formation, critical for semiconductor and catalytic applications (Bartolucci SF et al., 2024).
Nota de análise
Assay (oxygen demand as CuO): ≥ 55.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total carbon (C): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3