203130
Copper(II) oxide
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric oxide
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
chave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.