Documentos Principais
1.01782
Supelco
Benzene
Sinônimo(s):
Benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6
Número CAS:
Peso molecular:
78.11
Beilstein:
969212
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
densidade de vapor
2.77 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de autoignição
1043 °F
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C