Nível de qualidade
pH
7-8 (16 °C, .016 g/L in H2O)
pf
>1450 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- SiO2-BaO composites for use as inorganic filler materials in dental composite resins
- silicate-containing ceramic glasses for dental applications
- commercial phosphors for solid-state lighting (SSL) applications, especially light-emitting diodes (LEDs)
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1