1.01597
AFB-Fluor phenol-free
Staining kit for the examination of acid-fast bacteria with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
método de detecção
fluorometric (microscopy)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
The kit is sufficient for up to 60-65 preparations and is an IVD / CE registered product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análise
Mycobacteria: red-orange/yellow-green
Background: dark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3