1.01071
Hidroxiacetato de alumínio hidratado
(basic aluminium acetate) pure
Sinônimo(s):
Hidroxiacetato de alumínio hidratado, Acetato de alumínio básico, subacetato de alumínio
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.0000090 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
pH
4.3-4.9 (20 g/L in H2O, suspension)
pf
>280 °C
solubilidade
practically insoluble 0.14 g/L
densidade
1.43 g/cm3 at 20.0 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1