Documentos Principais
1.00656
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure heavy
Sinônimo(s):
Silicic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
60.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352308
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
perda
10-20% loss on ignition, 1000 °C
pf
1710 °C
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
2-6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
60‑600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
aplicação(ões)
sample preparation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis): ≤ 1 %
Loss on ignition (1000 °C): 10 - 20 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99 %
Bulk density: 20 - 60 g/100 ml