Documentos Principais
1.00423
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.28
Nome do produto
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
Parâmetros
400 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 3 mm
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany