09-843
Anti-SIRT2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2-like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2, homolog) 2 (S. cerevisiae)
sirtuin (silent mating type information r
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT2(22933)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated SIRT2 in human brain lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.125 µg/mL of this antibody detected SIRT2 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1