07-594
Anti-Histone H2A.Z Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-H2A.Z-1, Anti-H2A.z, Anti-H2A/z, Anti-H2AFZ, Anti-H2AZ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AFZ(3015)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade