07-468
Anti-HuR Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELAVL1(1994)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
10 µg from a representative lot detected HuR in RIPA lysate.
Immunocytochemistry Analysis:
A 1:500 dilution from a representative lot detected HuR in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Immunohistochemistry Analysis:
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect HuR in rabbit placental tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1