07-1590
Anti-phospho Histone H2A.X Antibody (Tyr142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H2A.x, H2a/x
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Tyr142) in colcemid treated HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1