07-1407
Anti-GLUT-8 Antibody, CT
from rabbit
Sinônimo(s):
Glucose transporter type 8, Glucose transporter type X1, glucose transporter X1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
member 8, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected GLUT-8 in human kidney tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2