07-1224
Anti-PP6C Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
H.sapiens mRNA for protein phosphatase 6, Serine/threonine-protein phosphatase 6, Protein phosphatase 6, catalytic subunit, Serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, bovine, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP6C(5537)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP6 Polyclonal Antibody:
Human Testis
PP6 staining of round spermatids in normal human
testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0.
Antibody was diluted 1:100, using IHC-Select
detection with HRP-DAB.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP6C on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkat Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2