07-1219
Anti-PP2A Antibody, B β subunit
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit beta isoform, PP2A-beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CB(5516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP2A/B BETA on 10 μg of NIH/3T3 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NIH/3T3 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2