ABN1675M
Anti-Nurr-1
from rabbit
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2, Immediate-early response protein NOT, Orphan nuclear receptor NURR1, Transcriptionally-inducible nuclear receptor, NR4A2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR4A2(4929)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant Nurr-1 LBDs (Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nurr-1 in Midbrain dopamine neurons (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Nurr-1 in HEK293T and CHO cells overexpressed with Myc-Tagged mouse full length Nurr1/Nor1/Nurr77 (Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:2,500 dilution from a representative lot detected Nurr-1 in mouse brain tissue sections.(Courtesy of Dr. Pierre Leblanc at McLean Hospital, Belmont, MA).
ELISA Analysis: A representative lot detected Nurr-1 ligand binding domain (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nurr-1 in CHO cells transfected with full-length myc-tagged Nurr-1 (Leblanc, P., et. al. (2015). J Vis Exp. (102):e52963).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nurr-1 in mouse cerebral cortex tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2