07-024
Anti-gp91-phox Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Cytochrome b(558) subunit beta, Cytochrome b558 subunit beta, Heme-binding membrane glycoprotein gp91phox, NADPH oxidase, Neutrophil cytochrome b 91 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase heavy chain subunit, chronic granulomatous disease,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBB(1536)
Descrição geral
Cytochrome b (-245) is composed of cytochrome b alpha (CYBA) and beta (CYBB) chain. It has been proposed as a primary component of the microbicidal oxidase system of phagocytes. CYBB deficiency is one of five described biochemical defects associated with chronic granulomatous disease (CGD). In this disorder, there is decreased activity of phagocyte NADPH oxidase; neutrophils are able to phagocytize bacteria but cannot kill them in the phagocytic vacuoles.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Not recommended.
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Western Blot Analysis:
1-4 µg/mL of this lot detected gp91-phox in a HL60 membrane and RIPA cell lysate. A previous lot detected gp91-phox in human neutrophil membranes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Lung tissue, human neutrophil membrane, HL60 membrane and RIPA cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1