07-001
Anti-p47-phox Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CGD1, Anti-Anti-NCF1A, Anti-Anti-NOXO2, Anti-Anti-SH3PXD1A, Anti-Anti-p47phox
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCF1(653361)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HL-60 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1