06-1352-I
Anti-acetyl Histone H4 (Lys12) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected acetyl Histone H4 (Lys12) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H4 (Lys12) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1