06-1283
Anti-acetyl-p53 (Lys320) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys320)
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
a) Most of them are missense point mutations giving rise to an altered protein function.
b) Many -but not all- mutant p53 proteins exhibit a common mutant structure, which can be recognized by monoclonal antibodies specific for p53 in the mutant conformation.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 5 µg/mL antibody detected p53 on 10 µg of recombinant proteins.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of a representative lot of this antibody detected p53 on 10 µg of A549 cells treated with UV & TSA lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Recombinant proteins
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1