05-806-AF555
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Alexa Fluor™ 555
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-806) is shown to be suitable also for peptide inhibition assay (PIA), flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, multiplex assay, Western blotting applications.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H3 (Ser10) in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2