05-649
Anti-Chk2 Antibody, clone 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHEK2(11200)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect Chk2 in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Chk2 in HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1-1 μg/mL of this lot detected Chk2 in RIPA lysates from Jurkat cells. A previous lot detected Chk2 in lysates from HeLa, 3T3/A31, and A431 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1