05-623-AF488
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone CTD4H8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
yeast (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
Descrição geral
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-623 & 05-623-Z) is shown to be suitable also for Western blotting, chromatin IP, ChIP-seq, and immunocytochemistry.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected RNA polymerase II in A431 cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2